Cloruro de hidrógeno 1 M in acetic acid, AcroSeal®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
370271000
370271000.EA 65.2 EUR
370271000.
Cloruro de hidrógeno 1 M in acetic acid, AcroSeal®
Cloruro de hidrógeno
Formula: HCl
Densidad: 1,092 g/cm³
Pto. de inflamación: 40 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011324
Núm. CAS: 7647-01-0
UN: 2920
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Solution
Strength 1 M Exact strength on the certificate of analysis