1,4-Dimethylpyridinium iodide 99%, Sigma-Aldrich®
Proveedor: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Atención
Sinónimos: 1,4-Dimethylpyridin-1-ium iodide
376434-25G
376434-25GEA 129 EUR
376434-25G
1,4-Dimethylpyridinium iodide 99%, Sigma-Aldrich®
1,4-Dimethylpyridinium iodide
1,4-Dimethylpyridinium iodide,99%
Formula: C₇HIN
Pto. de fusión: 151…154 °C (lit.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00031899
Núm. CAS: 2301-80-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f65493f9ec1f1a82dfc4a1e7d5186620b15c4336&vid=c53736aa6779c3465b7da85e77c48383a7531671&prid=web&clid=SAPDAM