Estaño (IV) cloruro 1 mol/l in dichloromethane, AcroSeal®

Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro

Sinónimos: Cloruro estánnico, Tetracloruro de estaño

378201000 378208000
378201000.EA 75.7 EUR
378201000. 378208000.
Estaño (IV) cloruro 1 mol/l in dichloromethane, AcroSeal®
Estaño (IV) cloruro
Formula: Cl₄Sn
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011242
Núm. CAS: 7646-78-8
EINECS: 231-588-9
UN: 2922

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Clear colorless Solution
Titration Argentometric 0.95 to 1.10 M


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR