Potasio bromato concentrate for dilution to 1L, 1/60 M KBrO3 (0.1N) solución volumétrica, Fluka™
Proveedor: Honeywell Chemicals
Peligro
38080-1EA
38080-1EAEA 64.7 EUR
38080-1EA
Potasio bromato concentrate for dilution to 1L, 1/60 M KBrO3 (0.1N) solución volumétrica, Fluka™
Potasio bromato
Concentrate for 1L standard solution
Formula: KBrO₃
Densidad: 1,024 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011359
Núm. CAS: 7758-01-2
EINECS: 231-829-8
ADR: 5.1,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Factor 0.998 - 1.002