Sodio hidróxido concentrate for dilution to 10L, 1 M NaOH (1N) standard volumetric solution, Fluka™

Proveedor: Honeywell Chemicals
Peligro

38214-1EA 38214-6X1EA
38214-1EAEA 139 EUR
38214-1EA 38214-6X1EA
Sodio hidróxido concentrate for dilution to 10L, 1 M NaOH (1N) standard volumetric solution, Fluka™
Sodio hidróxido

Concentrate for 10L standard solution

Formula: NaOH
Pto. Ebullición: 120 °C
Densidad: 1,350 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003548
Núm. CAS: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1824
ADR: 8,II

Order Now

Resultados test especificaciones

Factor 0.998 - 1.002
BAM/EMPA reference material effective
BAM/EMPA Certificate Number effective
Traceable to NIST SRM effective


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR