Sodio hidróxido concentrate for dilution to 1 L, 0.01 M NaOH (0.01 N) solución volumétrica, Fluka™

Proveedor: Honeywell Chemicals
Atención

38227-1EA 38227-6X1EA
38227-1EAEA 60.5 EUR
38227-1EA 38227-6X1EA
Sodio hidróxido concentrate for dilution to 1 L, 0.01 M NaOH (0.01 N) solución volumétrica, Fluka™
Sodio hidróxido

Concentrate for 1 L standard solution

Formula: NaOH
Pto. Ebullición: 100 °C (1,013 hPa)
Densidad: 1,000 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003548
Núm. CAS: 1310-73-2
UN: 1824
ADR: 8,III

Order Now

Resultados test especificaciones

Factor 0.998 - 1.002
BAM/EMPA reference material effective
BAM/EMPA Certificate Number effective
Traceable to NIST SRM effective


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR