Cromo solución patrón, 10000 mg/L Cr en ácido nítrico 5% (de Cr(NO₃)₃) Specpure® patrón mono elementos para ICP
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
38722.AE 38722.AD 38722.AP
38722.AEEA 182 EUR
38722.AE 38722.AD 38722.AP
Cromo solución patrón, 10000 mg/L Cr en ácido nítrico 5% (de Cr(NO₃)₃) Specpure® patrón mono elementos para ICP
Normativas Estándares catiónicos Estándares de cromo
Molecular Formula: Cr(NO₃)₃ in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00010944
Certificaciones: Trazable a NIST
Order Now
ESPECIFICACIONES
Environmentally Preferable
MDL No. MFCD00010944