Incubadoras refrigeradas, Serie KB PRO
Proveedor: Binder
9020-0433 9020-0434 9020-0435 9020-0436 9020-0437 9020-0438
390-1747EA 12350 EUR
390-1747 390-1748 390-1749 390-1750 390-1751 390-1752
Incubadoras refrigeradas, Serie KB PRO
Incubadoras Incubadoras refrigeradas
La serie KB PRO son potentes incubadoras de refrigeración con refrigeración energéticamente eficiente y una moderna unidad de refrigeración inverter. Unidades con creditada tecnología de cámara de precalentamiento APT.line™ tienen un rango de temperatura de −20 °C a +100 °C y numerosas funciones de programa. Los modelos tienen una cámara interna de acero inoxidable y abarca un amplio abanico de aplicaciones, que van mucho más allá de la simple incubación. Con módulos de luz opcionales, la KB PRO se convierte en una cámara para ensayos de fotoestabilidad ICH o para crecimiento de plantas.