Cámaras de clima constante, Serie KBF
Proveedor: Binder
9020-0478 9020-0479 9020-0480 9020-0481 9020-0482 9020-0483
390-1753EA 16960 EUR
390-1753 390-1754 390-1755 390-1756 390-1757 390-1758
Cámaras de clima constante, Serie KBF
Cámaras de ensayos Cámaras climáticas
La serie KBF es la especialista acreditado para pruebas de estabilidad ICH fiables en la industria farmacéutica: el KBF domina todas las pruebas a largo plazo, pruebas aceleradas y pruebas de estrés. Cumple todos los requisitos ICH importantes, desde la precisión hasta la programación y la documentación. Con opciones flexibles de suministro de agua para todos los lugares de instalación. Las unidades tienen una cámara interior de acero inoxidable, acreditada tecnología de cámara de precalentamiento APT.line™, un rango de temperatura de 0 °C a +70 °C, un rango de humedad desde 10% hasta 80% h.More Product Information