Placas de Petri, Star™Dish
Proveedor: PHOENIX BIOMEDICAL
057 058 331 332 357 360 371 372 352 356 370 390 385 321 307 180 181 182 183 184 185 305 161 163 162 164 165 170 171 172 173 174 175 387 004
710-3512EA 149 EUR
710-3512 710-3513 710-3518 710-3519 710-3504 710-3505 710-3508 710-3509 710-3502 710-3503 710-3507 710-3511 710-3510 710-3516 391-0053 710-3521 710-0599 710-0600 710-0601 710-0602 710-0603 391-0531 391-0436 391-1003 391-1002 391-0421 391-0422 391-0437 391-0438 391-1004 391-1005 391-0423 391-0424 391-0425 391-0573
Placas de Petri, Star™Dish
Placas de cultivo Placas de Petri
PS transparente. Perfecta para el recuento de colonias.
  • El proceso de fabricación ecológico emplea cantidades de plástico reducidas
  • Estéril y sin partículas
Placas de 90×15 mm
La tapa rebajada de la placa ALPINE de anidamiento ofrece una excelente estabilidad de apilado y ahorra espacio. Funciona con la mayoría de los modelos de equipos de vertido de medios. El rebaje de la tapa presenta un ángulo biselado más liso que permite que la placa se deslice lentamente durante el vertido automatizado.
- Los orificios de ventilación situados en la parte inferiorMore Product Information