Bottles, narrow neck, octagonal, PET, with screw caps, Corning®
Proveedor: Corning
431731 431734 431732 431733 431729 431730
391-0432EA 223.55 EUR
391-0432 391-0435 391-0433 391-0434 391-0430 391-0431
Bottles, narrow neck, octagonal, PET, with screw caps, Corning®
Frascos Botellas de plástico
PET, transparente, con tapon de rosca natural de HDPE.
  • Empaquetadas en bandejas envueltas en una bolsa externa
  • Botellas esterilizadas a 10⁻⁶ SAL y certificadas no pirogénicas
  • Botellas que cumplen USP clase VI estan validadas no citotóxicas y no hemolíticas
Ideal para almacenamiento y muestreo de media, biológicos y otras soluciones acuosas. La resina de PET hace que la botella sea ligera, resistentes a rotura y tan transparente como el vidrio. Tapón de rosca a prueva de fugas, de HDPE. Graduaciones moldeadas para medidas precisas.