VWR®, Films de sellado para ELISA e incubación general
Proveedor: VWR Collection
391-1279EA 64.7 EUR
391-1279 391-1250 391-1251 391-0620 391-0623
VWR®, Films de sellado para ELISA e incubación general
Juntas Sellos de microplaca
Estas películas de poliéster de 77,5 µm de espesor brindan un sellado seguro alrededor de cada pocillo, no solo de una cubierta, lo que minimiza la evaporación, previene el derrame y la contaminación entre pocillos y elimina los 'efectos de borde' en los ensayos ELISA sensibles. Las películas de poliéster también se pueden usar con placas de cultivo celular para el almacenamiento a corto plazo, la incubación y la contención de riesgos biológicos.
  • Intervalo de temperatura funcional de −40 °C a +120 °C
  • Estériles y sin esterilizar
  • No perforables