Lithium tartrate monohydrate ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
39357.18 39357.30
39357.18EA 72.9 EUR
39357.18 39357.30
Lithium tartrate monohydrate ≥99%
Lithium tartrate monohydrate
Purity: 99% CAS No.: 6108-32-3 Molecular Formula: C4H4Li2O6.H2O Formula Weight: 179.97 (161.97anhy) Physical Form: Powder/Aggregates Odour: Odourless Solubility: Soluble in water MDL No.: MFCD00054421
Formula: C₄H₄Li₂O₆·H₂O
MW: 179.97 g/mol (161.97 anhy)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00054421
Núm. CAS: 6108-32-3
EINECS: 212-772-8