Hipoclorito de sodio solution_SC 5%, J.T.Baker®
Proveedor: Avantor
3936.1000EA 25.6 EUR
3936.1000
Hipoclorito de sodio solution_SC 5%, J.T.Baker®
Hipoclorito de sodio
Formula: ClNaO
MW: 74.44 g/mol
Pto. de fusión: -6
Número MDL: MFCD00011120
Núm. CAS: 7681-52-9
UN: 3212
ADR: 5.1 II
Índice Merck: 13,08702