Níquel activated 50% slurry in water catalyst (Raney®-type)

Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro

395921000 395925000
395921000.EA 82.5 EUR
395921000. 395925000.
Níquel activated 50% slurry in water catalyst (Raney®-type)
Níquel
Formula: Ni
Pto. Ebullición: 3007 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 1453 °C
Densidad: 8,9 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011137
Núm. CAS: 7440-02-0
UN: 1378
ADR: 4.2,II

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Dark grey to black Slurry in water
pH 8.5 to 12.0 (of supernatant)
Aluminium (Al) ≤8 %
Nickel (Ni) ≥92 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR