Tributilestaño fluoruro

Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro

39602.14 39602.06
39602.14EA 164 EUR
39602.14 39602.06
Tributilestaño fluoruro
Tributilestaño fluoruro

CAS No.: 1983-10-4 Molecular Formula: [CH3(CH2)3]3SnF Formula Weight: 309.04 Physical Form: Powder Sensitivity: Moisture Sensitive Odour: Pungent UN No.: 3146 MDL No.: MFCD00013547

Formula: C₁₂H₂₇FSn
Pto. de fusión: 248…252 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00013547
Núm. CAS: 1983-10-4
EINECS: 217-847-9
UN: 3146
ADR: 6.1,III

Order Now

ESPECIFICACIONES

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR