1-Propanol, extra seco 99.5%, AcroSeal®

Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro

396941000 396940010
396941000.EA 44.8 EUR
396941000. 396940010.
1-Propanol, extra seco 99.5%, AcroSeal®
1-Propanol
Formula: H₃CCH₂CH₂OH
Pto. Ebullición: 97 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –127 °C
Densidad: 0,8 g/cm³
Pto. de inflamación: 15 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002941
Núm. CAS: 71-23-8
UN: 1274
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ab459f809f7797b46eb6d275aa3b1e6e94dc70d1&vid=deb28b985024604344065eea93ff6c6a9dd5a431&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.005 % (Coulometric)
GC ≥99.5 %
Residue after evaporation ≤0.001 %
Filtered to 0.2 micrometer Filtered

ESPECIFICACIONES

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR