Hierro 99,98 Metals basis, granules 1-2 mm (0.04-0.08 in)

Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención

39708.30 39708.A1 39708.XK
39708.30EA 64.5 EUR
39708.30 39708.A1 39708.XK
Hierro 99,98 Metals basis, granules 1-2 mm (0.04-0.08 in)
Hierro

Purity: 99.98% CAS No.: 7439-89-6 MDL No.: MFCD00010999

Formula: Fe
MW: 55.85 g/mol
Pto. Ebullición: 3000
Pto. de fusión: 1535
Densidad: 7.86 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010999
Núm. CAS: 7439-89-6
EINECS: 231-096-4
Índice Merck: 13,05109

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR