EDTA sal disódica standardised solution 0.0575 M (0.115N) en solución acuosa

Proveedor: Thermo Fisher Scientific

39782.K2 39782.K7
39782.K2EA 45.8 EUR
39782.K2 39782.K7
EDTA sal disódica standardised solution 0.0575 M (0.115N) en solución acuosa
EDTA sal disódica

CAS No.: 139-33-3 Molecular Formula: (NaO2CCH2)2NCH2CH2N(CH2CO2H)2 Formula Weight: 336.22 Physical Form: Liquid Odour: Odourless MDL No.: MFCD00070672

Formula: C₁₀H₁₄N₂Na₂O₈
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00070672
Núm. CAS: 139-33-3
EINECS: 205-358-3

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR