Methanol : Water (30:70) % (v/v), LiChrosolv®, Supelco®
Proveedor: Merck
Peligro
M-Clarity™ quality level = MQ100
4.80508.9030
4.80508.9030EA 0 EUR
4.80508.9030
Methanol : Water (30:70) % (v/v), LiChrosolv®, Supelco®
Methanol : Water
Formula: CH₄O/H₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004595
UN: 1987
ADR: 3,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Density 0.95 g/cm³ (20 °C)
Flash point 35 °C
Storage class 3 Flammable liquids
WGK WGK 1 slightly water endangering
R Phrase R 10-23/24/25-39/23/24/25
S Phrase S 36/37-45