Carburo de titanio ≥99.5% (metals basis), en polvo
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
40178.18 40178.30 40178.A1
40178.18EA 78.4 EUR
40178.18 40178.30 40178.A1
Carburo de titanio ≥99.5% (metals basis), en polvo
Carburo de titanio
Purity: 99.5% CAS No.: 12070-08-5 Molecular Formula: CTi Formula Weight: 59.91 Physical Form: Typically 2 Micron Powder Density: 4.93 Appearance: Dark grey Melting Point: ca 3140° Boiling Point: 4820° UN No.: 3178 MDL No.: MFCD00011268
Formula: CTi
Pto. Ebullición: 4820 °C
Pto. de fusión: ∼ 3140 °C
Densidad: 4,93
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011268
Núm. CAS: 12070-08-5
EINECS: 235-120-4
UN: 3178
ADR: 4.1,III