Amonio cerio (IV) sulfato dihidrato ≥94% ACS
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
40194.30 40194.A1 40194.A7
40194.30EA 143 EUR
40194.30 40194.A1 40194.A7
Amonio cerio (IV) sulfato dihidrato ≥94% ACS
Amonio cerio (IV) sulfato dihidrato
Purity: 94% min CAS No.: 10378-47-9 Molecular Formula: (NH4)4Ce(SO4)4.2H2O Formula Weight: 632.56 (596.53anhy) Physical Form: Crystalline Appearance: Yellow to orange Odour: Odourless Melting Point: 130° MDL No.: MFCD00149417
Formula: (NH₄)₂Ce(SO₄)₄·2H₂O
Pto. de fusión: 130 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149417
Núm. CAS: 10378-47-9
EINECS: 231-567-4