Manganeso (II) bromuro tetrahidrato ≥98%

Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención

Sinónimos: Dibromuro de manganeso tetrahidrato

40245.14 40245.22 40245.36
40245.14EA 41.7 EUR
40245.14 40245.22 40245.36
Manganeso (II) bromuro tetrahidrato ≥98%
Manganeso (II) bromuro tetrahidrato

Purity: 98% CAS No.: 10031-20-6 Molecular Formula: MnBr2.xH2O Formula Weight: 214.76(anhy) Physical Form: Crystalline Aggregates Sensitivity: Hygroscopic Appearance: Pink Odour: Odourless Melting Point: 64.3° dec. Solubility: Soluble in water, alcohol Merck Reference: 14,5725 MDL No.: MFCD00149791

Formula: Br₂Mn·4H₂O
Pto. de fusión: 64,3 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149791
Núm. CAS: 10031-20-6
EINECS: 236-591-9
Índice Merck: 14,5725

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR