Indio ≥99.999% (metals basis), en perlas, Puratronic® 1-3 mm (0.04-0.12 in)

Proveedor: Thermo Fisher Scientific

40338.09 40338.18 40338.30
40338.09EA 168 EUR
40338.09 40338.18 40338.30
Indio ≥99.999% (metals basis), en perlas, Puratronic® 1-3 mm (0.04-0.12 in)
Indio

Purity: 99.999% CAS No.: 7440-74-6 Physical Form: Spherical shot Appearance: Silver Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134048

Formula: In
Pto. Ebullición: 2000 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 156 °C
Densidad: 7,3 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00134048
Núm. CAS: 7440-74-6
EINECS: 231-180-0
Índice Merck: 13,04971

Order Now

ESPECIFICACIONES

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR