Trióxido de diarsénico ≥99.99% (metals basis)

Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro

40370.09 40370.18 40370.30
40370.09EA 81.1 EUR
40370.09 40370.18 40370.30
Trióxido de diarsénico ≥99.99% (metals basis)
Trióxido de diarsénico

Purity: 99.99% CAS No.: 1327-53-3 Molecular Formula: As2O3 Formula Weight: 197.84 Physical Form: -100 Mesh Powder Density: 3.74 Melting Point: 312.3° Boiling Point: 465° subl. Merck Reference: 14,804 UN No.: 1561 MDL No.: MFCD00003433

Formula: As₂O₃
Pto. Ebullición: 465 °C (subl.)
Pto. de fusión: 312,3 °C
Densidad: 3,74
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003433
Núm. CAS: 1327-53-3
EINECS: 215-481-4
UN: 1561
ADR: 6.1,II
Índice Merck: 14,804

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR