Tribromuro de cerio, ultra seco ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis)

Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención


Ampuled under argon

40373.03 40373.06 40373.14
40373.03EA 111 EUR
40373.03 40373.06 40373.14
Tribromuro de cerio, ultra seco ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis)
Tribromuro de cerio

Purity: 99.9% CAS No.: 14457-87-5 Molecular Formula: CeBr3 Formula Weight: 379.83 Physical Form: Powder, Ampouled under argon Density: 5.18 Appearance: White to pale grey Odour: Odourless Melting Point: 733° Boiling Point: 1560° Merck Reference: 14,1995 MDL No.: MFCD00016004

Formula: CeBr₃
Pto. Ebullición: 1560 °C
Pto. de fusión: 733 °C
Densidad: 5,18
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00016004
Núm. CAS: 14457-87-5
EINECS: 238-447-0
Índice Merck: 14,1995

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR