Triacetato de erbio tetrahidrato ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
40481.14 40481.06 40481.22
40481.14EA 214 EUR
40481.14 40481.06 40481.22
Triacetato de erbio tetrahidrato ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Triacetato de erbio tetrahidrato
Purity: 99.9% CAS No.: 15280-57-6 Molecular Formula: C6H9ErO6.4H2O Formula Weight: 416.45 (344.39anhy) Physical Form: Crystalline Aggregates Density: 2.114 MDL No.: MFCD00013034
Formula: C₆H₉ErO₆·4H₂O
Densidad: 2,114
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00013034
Núm. CAS: 15280-57-6
EINECS: 247-067-4