TCEP HCl (Tris(2-carboxietil)fosfina clorhidrato ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
40587.02 40587.04 40587.09
40587.02EA 56.1 EUR
40587.02 40587.04 40587.09
TCEP HCl (Tris(2-carboxietil)fosfina clorhidrato ≥98%
TCEP-HCl (Tris(2-carboxyethyl)phosphine hydrochloride)
Purity: 98% CAS No.: 51805-45-9 Molecular Formula: C9H15O6P.HCl Formula Weight: 286.65 Physical Form: Crystalline powder Sensitivity: Moisture Sensitive Appearance: White Melting Point: 177-178° Solubility: Soluble in water Merck Reference: 14,9085 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00145469
Reducing agent, specific for disulfides
Formula: C₉H₁₆ClO₆P
Pto. de fusión: 177…178 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00145469
Núm. CAS: 51805-45-9
UN: 3261
ADR: 8,II
Índice Merck: 14,9085