Antimonio (III) potasio oxitartrato trihidrato 99.0-103.0% ACS
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: (R,R)-(+)-Tartrato de antimonio y potasio trihidrato, Antimonio potasio L(+)-tartrato trihidrato, Antimonio (III) potasio oxitartrato trihidrato, L(+)-Tartrato de antimonio y potasio trihidrato
40619.22 40619.36 40619.14
40619.22EA 74.5 EUR
40619.22 40619.36 40619.14
Antimonio (III) potasio oxitartrato trihidrato 99.0-103.0% ACS
Antimonio (III) potasio oxitartrato trihidrato
Purity: 99.0-103.0% CAS No.: 28300-74-5 Molecular Formula: C8H4K2O12Sb2.3H2O Formula Weight: 667.87 (613.82anhy) Physical Form: Powder Density: 2.6 Appearance: White Odour: Unpleasant Merck Reference: 14,700 UN No.: 1551 MDL No.: MFCD00148863
Formula: C₈H₄K₂O₁₂Sb₂·3H₂O
MW: 667.88 g/mol
Pto. de fusión: 100
Densidad: 2.6
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00148863
Núm. CAS: 28300-74-5
EINECS: 229-436-1
UN: 1551
ADR: 6.1 III
Índice Merck: 14,700