Ioduro de litio, anhidro ≥99.95% (metals basis)

Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención


Ampuled under argon

40666.14 40666.22 40666.36
40666.14EA 265 EUR
40666.14 40666.22 40666.36
Ioduro de litio, anhidro ≥99.95% (metals basis)
Ioduro de litio

Purity: 99.95% CAS No.: 10377-51-2 Molecular Formula: ILi Formula Weight: 133.84 Physical Form: Crystalline/Powder, Ampouled under argon Density: 4.076 Refractive Index: 1.955 Sensitivity: Light Sensitive and Hygroscopic Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 449° Boiling Point: 1170-1190° Merck Reference: 14,5535 MDL No.: MFCD00011092

Formula: ILi
Pto. Ebullición: 1170…1190 °C
Pto. de fusión: 449 °C
Densidad: 4,076
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011092
Núm. CAS: 10377-51-2
EINECS: 233-822-5
Índice Merck: 14,5535

Order Now

ESPECIFICACIONES

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR