Plomo (II) óxido ≥99.999% (metals basis), Puratronic®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
40753.14 40753.22 40753.36
40753.14EA 98.2 EUR
40753.14 40753.22 40753.36
Plomo (II) óxido ≥99.999% (metals basis), Puratronic®
Plomo (II) óxido
Purity: 99.999% CAS No.: 1317-36-8 Molecular Formula: PbO Formula Weight: 223.19 Physical Form: Powder Density: 9.53 Appearance: Yellow Odour: Odourless Melting Point: 886° Merck Reference: 14,5413 UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00011164
Formula: PbO
Pto. Ebullición: 1470 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 886 °C
Densidad: 9,53
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011164
Núm. CAS: 1317-36-8
EINECS: 215-267-0
UN: 3077
ADR: 9,III
Índice Merck: 14,5413