Acetato de propilo, Supelco®
Proveedor: Merck
Peligro
Sinónimos: Propilo acetato
MQ100
40858-5ML
40858-5MLEA 121 EUR
40858-5ML
Acetato de propilo, Supelco®
Acetato de propilo
Formula: C₅H₁₀O₂
MW: 102.13 g/mol
Pto. Ebullición: 102
Pto. de fusión: –95 °C
Densidad: 0.886 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 10
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009372
Núm. CAS: 109-60-4
EINECS: 203-686-1
UN: 1276
ADR: 3 II
Índice Merck: 12,08026
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4bdc898530861b7ce0d6d05fd1ffc4e3b7af98d9&vid=64635ad8b159bd98476692ab6dd23419a3372b0e&prid=web&clid=SAPDAM