Níquel Cromo aleación (80:20%) ≥99.95% (metals basis), blanco de pulverización, Ø 50.8 mm (2.0 in), Grosor: 6.35 mm (0.250 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
40871.KS
40871.KSEA 372 EUR
40871.KS
Níquel Cromo aleación (80:20%) ≥99.95% (metals basis), blanco de pulverización, Ø 50.8 mm (2.0 in), Grosor: 6.35 mm (0.250 in)
Níquel Cromo aleación (80:20%)
Purity: 99.95% CAS No.: 11106-97-1 Molecular Formula: Ni:Cr; 80:20 wt% Odour: Odourless MDL No.: MFCD00673110
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00673110
Núm. CAS: 11106-97-1