Cloruro de (trifenilfosfina)oro (I) ≥99.99% (metals basis) Au ≥ 39.3%, Premion®

Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención

41007.02 41007.03 41007.06
41007.02EA 226 EUR
41007.02 41007.03 41007.06
Cloruro de (trifenilfosfina)oro (I) ≥99.99% (metals basis) Au ≥ 39.3%, Premion®
Cloruro de (trifenilfosfina)oro (I)

Purity: 99.99% CAS No.: 14243-64-2 Molecular Formula: AuCl[P(C6H5)3] Formula Weight: 494.71 Physical Form: Powder Odour: Odourless MDL No.: MFCD00009588

Formula: C₁₈H₁₅AuClP
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009588
Núm. CAS: 14243-64-2
EINECS: 238-117-6

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR