Carburo de boro ≥99.5% (metals basis), blanco de pulverización, Ø 76.2 mm (3.0 in), Grosor: 3.18 mm (0.125 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
41050.KS
41050.KSEA 1690 EUR
41050.KS
Carburo de boro ≥99.5% (metals basis), blanco de pulverización, Ø 76.2 mm (3.0 in), Grosor: 3.18 mm (0.125 in)
Carburo de boro
Purity: 99.5% Molecular Formula: B4C Formula Weight: 55.26 MDL No.: MFCD00011520
Formula: CB₄
MW: 55.25 g/mol
Pto. Ebullición: ∼3500 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 2350
Densidad: 2.52 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011520
Núm. CAS: 12069-32-8
EINECS: 235-111-5
Índice Merck: 12,01374