Chromium disilicide ≥99.5% (metals basis), blanco de pulverización, Ø 76.2 mm (3.0 in), Thickness: 6.35 mm (0.250 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
41063.KS
41063.KSEA 1130 EUR
41063.KS
Chromium disilicide ≥99.5% (metals basis), blanco de pulverización, Ø 76.2 mm (3.0 in), Thickness: 6.35 mm (0.250 in)
Chromium disilicide
Purity: 99.5% Molecular Formula: CrSi2 Formula Weight: 108.17 MDL No.: MFCD00168070
Formula: CrSi₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00168070
Núm. CAS: 12018-09-6
EINECS: 234-633-0