Molino de análisis A 11 basic
Proveedor: IKA
2900000 2900002
412-1111EA 2950 EUR
412-1111 432-0027
Molino de análisis A 11 basic
Molinos
Con este molino se pueden realizar dos tipos de molienda distintos, molienda por impacto para materiales duros, y por corte para materiales quebradizos o no elásticos, por medio de un rotor batidor de acero inoxidable, que puede utilizarse para muestras con una dureza de hasta 6 en la escala de Mohs. El modelo A 11 realiza también, molienda por corte mediante con una cuchilla de corte, ideal para pulverizar materiales blandos y fibrosos.
  • Dos tipos diferentes de molienda: por impacto y por corte
  • Los materiales húmedos y adhesivos pueden pulverizarse