L(+)-Isoleucina, Millipore®
Proveedor: Merck Millipore Calbiochem
Sinónimos: Ile, I, (2S,3S)-(+)-Isoleucina
4160-100
4160-100EA 213 EUR
4160-100
L(+)-Isoleucina, Millipore®
L(+)-Isoleucina
Formula: H₃CCH₂CH(CH₃)CH(NH₂)COOH
Pto. de fusión: 279…280 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00064222
Núm. CAS: 73-32-5
EINECS: 200-798-2
Índice Merck: 14,05179