Cobre Berilio aleación (97,1:1,9%), aleación C17200, láminas, Grosor: 0.25 mm (0.01 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
41913.GUEA 221 EUR
41913.GU
Cobre Berilio aleación (97,1:1,9%), aleación C17200, láminas, Grosor: 0.25 mm (0.01 in)
Cobre Berilio aleación (97,1:1,9%), aleación C17200
Molecular Formula: Cu:Be; 98.1:1.9 wt% Physical Form: ≈62.8g/150x200mm Odour: Odourless MDL No.: MFCD01320550