IPTG (Isopropil-β-D-tiogalactopiranósido), Millipore®

Proveedor: Merck Millipore Calbiochem

420322-1 420322-10 420322-25 420322-5
420322-1EA 118 EUR
420322-1 420322-10 420322-25 420322-5
IPTG (Isopropil-β-D-tiogalactopiranósido), Millipore®
IPTG (Isopropil-β-D-tiogalactopiranosida)
Formula: C₉H₁₈O₅S
Pto. Ebullición: 402 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 109,5…110.5 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00063273
Núm. CAS: 367-93-1
EINECS: 206-703-0

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR