Dióxido de cobalto y litio ≥99.5% (metals basis)

Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención

42090.14 42090.22
42090.14EA 164 EUR
42090.14 42090.22
Dióxido de cobalto y litio ≥99.5% (metals basis)
Dióxido de cobalto y litio

Purity: 99.5% CAS No.: 12190-79-3 Molecular Formula: LiCoO2 Formula Weight: 97.88 Physical Form: 5 Micron APS Powder Sensitivity: Hygroscopic MDL No.: MFCD00049786

Formula: CoLiO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00049786
Núm. CAS: 12190-79-3
EINECS: 235-362-0

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR