Níquel Cromo aleación (80:20%), alambre, Ø 0.25 mm (0.01 in)

Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención

42195.G9 42195.H4
42195.G9EA 50.8 EUR
42195.G9 42195.H4
Níquel Cromo aleación (80:20%), alambre, Ø 0.25 mm (0.01 in)
Níquel Cromo aleación (80:20%)

CAS No.: 11106-97-1 Molecular Formula: Ni:Cr; 80:20 wt% Physical Form: ≈0.43g/m Odour: Odourless MDL No.: MFCD00673110

Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00673110
Núm. CAS: 11106-97-1

Order Now

ESPECIFICACIONES

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR