Níquel ≥99.995% (metals basis), bala, Puratronic®, Longitud: 3.175 mm (0.125 in), Ø 3.175 mm (0.125 in)

Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro

42333.09 42333.18 42333.30
42333.09EA 105 EUR
42333.09 42333.18 42333.30
Níquel ≥99.995% (metals basis), bala, Puratronic®, Longitud: 3.175 mm (0.125 in), Ø 3.175 mm (0.125 in)
Níquel

Purity: 99.995% CAS No.: 7440-02-0 Physical Form: ≈0.22g/slug Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011137

Formula: Ni
Pto. Ebullición: 3007 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 1453 °C
Densidad: 8,9 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011137
Núm. CAS: 7440-02-0
EINECS: 231-111-4
UN: 3089
ADR: 4.1,III
Índice Merck: 12,06582

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR