b-Nicotinamida adenina dinucleotido sal disodica, forma reducida (NADH-Na2)
Proveedor: VWR Chemicals
Sinónimos: Nicotinamide adenine dinucleotide reduced, disodium salt (reduced form), NADH disodium salt, ((2R,3S,4R,5R)-5-(6-Aminopurin-9-yl)-3,4-dihydroxy-oxolan-2-yl)methoxy-((((2R,3S,4R,5R)-5-(3-carbamoyl-4H-pyridin-1-yl)-3,4-dihydroxy-oxolan-2-yl)methoxy)hydroxyphosphoryl)oxyphosphinic acid disodium salt
424237LEA 94.4 EUR
424237L
b-Nicotinamida adenina dinucleotido sal disodica, forma reducida (NADH-Na2)
NADH-Na2
Formula: C₂₁H₂₇N₇Na₂O₁₄P₂
Número MDL: MFCD00036200
Núm. CAS: 606-68-8
EINECS: 210-123-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Pureza Min. 95.0 %
Agua Max. 8.0 %
Na (Sodio) 5.0 8.0 %
Extinción molar (260 nm) (10³ l/mol.cm) 13.9 14.9
Extinción molar (340 nm) (10³ l/mol.cm) 6.1 6.5
Proporción A250/A260 (10 mM Tris;pH10) 0.79 0.85
Proporción A280/A260 (10 mM Tris;pH10) 0.21 0.25
Proporción A340/A260 (10 mM Tris;pH10) 0.42 0.44