1-Clorobutano 99.8% para HPLC

Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro

425880010 425880025
425880010.EA 144 EUR
425880010. 425880025.
1-Clorobutano 99.8% para HPLC
1-Clorobutano
Formula: CH₃(CH₂)₃Cl
Pto. Ebullición: 78,4 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –123 °C
Densidad: 0,88 g/cm³
Pto. de inflamación: –12 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001009
Núm. CAS: 109-69-3
UN: 1127
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e2bd980eb6e7ecd91951d46d0ea510119e976dc0&vid=5231549172a609ad96623a80204b11c7c0c69273&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Colorless Liquid
Water ≤0.020 %
GC ≥99.7 %
UV at 250 nm A: ≤0.01
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤2 ppm
Acidity ≤0.0003 meq/g
Filtered to 0.2 micrometer Filtered


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR