Níquel Cromo aleación (80:20%), alambre, Ø 1.6 mm (0.064 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
42838.G6
42838.G6EA 111 EUR
42838.G6
Níquel Cromo aleación (80:20%), alambre, Ø 1.6 mm (0.064 in)
Níquel Cromo aleación (80:20%)
CAS No.: 11106-97-1 Molecular Formula: Ni:Cr; 80:20 wt% Physical Form: ≈17g/m Odour: Odourless MDL No.: MFCD00673110
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00673110
Núm. CAS: 11106-97-1