Sodium trimethylsilanolate 1 M in dichloromethane, AcroSeal®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Silanol, 1,1,1-trimethyl-, sodium salt (1:1), sodium trimethyl(oxido)silane, Silanol, trimethyl-, sodium salt
428841000
428841000.EA 123 EUR
428841000.
Sodium trimethylsilanolate 1 M in dichloromethane, AcroSeal®
Sodium trimethylsilanolate
Formula: C₃H₉NaOSi
Densidad: 1,28 g/cm³
Pto. de inflamación: 63 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00013926
Núm. CAS: 18027-10-6
UN: 2922
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to amber Solution (May develop some turbidity or precipitate)
Titration with HClO4 0.90 to 1.10 M