Plata Rodio aleación (90:10%), alambre for ISA type S standard grade thermocouple, Ø 0.203 mm (0.008 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
42894.G1 42894.G5 42894.G9
42894.G1EA 492 EUR
42894.G1 42894.G5 42894.G9
Plata Rodio aleación (90:10%), alambre for ISA type S standard grade thermocouple, Ø 0.203 mm (0.008 in)
Plata Rodio aleación (90:10%)
Molecular Formula: Pt:Rh; 90:10 wt% Physical Form: ≈0.65g/m Odour: Odourless MDL No.: MFCD00198186