Ruthenium(IV) sulphide ≥99.9% (metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
43098.06
43098.06EA 619 EUR
43098.06
Ruthenium(IV) sulphide ≥99.9% (metals basis)
Ruthenium(IV) sulphide
Purity: 99.9% CAS No.: 12166-20-0 Molecular Formula: RuS2 Formula Weight: 165.19 Physical Form: Powder UN No.: UN3178 MDL No.: MFCD00799846
Formula: RuS₂
MW: 165.19 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00799846
Núm. CAS: 12166-20-0
EINECS: 235-318-0
UN: 3178
ADR: 4.1 III