Amonio hexafluorosilicato ≥99.999% (metals basis), Puratronic®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Amonio hexafluorosilicato
43184.09 43184.30 43184.18
43184.09EA 88 EUR
43184.09 43184.30 43184.18
Amonio hexafluorosilicato ≥99.999% (metals basis), Puratronic®
Amonio hexafluorosilicato
Purity: 99.999% CAS No.: 16919-19-0 Molecular Formula: (NH4)2SiF6 Formula Weight: 178.14 Physical Form: Crystalline Melting Point: dec. UN No.: 2854 MDL No.: MFCD00010887
Formula: H₈F₆N₂Si
MW: 178.15 g/mol
Pto. de fusión: Dec.
Densidad: 2.01 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010887
Núm. CAS: 16919-19-0
EINECS: 240-968-3
UN: 2854
ADR: 6.1 III
Índice Merck: 14,527